Documentos clave
8.41875
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene, Bis-MSB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22
Número de CAS:
Peso molecular:
310.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
236-285-5
Formulario:
solid
Ensayo:
≥97.0% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solid
mp
179-181 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
Clave InChI
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable