8.41834
4-Benzyloxyphenol
for synthesis
Sinónimos:
4-Benzyloxyphenol, Hydroquinone monobenzyl ether
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
mp
117.9-121.5 °C
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
Clave InChI
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable