Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 85,40 € |
500 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 213,00 € |
Acerca de este artículo
85,40 €
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
8025 mg/kg LD50, oral (Rat), 4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
bp
290 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point 110 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOCC1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.07 g/cm3 at 25 °C | density 1.082 g/cm3 at 20 °C | density 0.978 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.482 g/mL at 20 °C (lit.) |
| mp <-70 °C | mp -50 °C | mp - | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 290 °C/1013 hPa | bp 195-197 °C/1013 hPa | bp 122-126 °C/5 mmHg (lit.) | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
![[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane for synthesis](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/156/055/2b7a2b4c-aca4-46e8-a055-64313c26c699/640/2b7a2b4c-aca4-46e8-a055-64313c26c699.jpg)