Saltar a
8.41735
Isobutylamine
for synthesis
Sinónimos:
Isobutylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
40,00 €
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
105,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
201-145-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
40,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
135 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
224 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-9 % (v/v)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
transition temp
flash point -10 °C
solubility
1000 g/L
density
0.736 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.731
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I14150144436135186
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
99%
assay
99%
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-85 °C
mp
−85 °C (lit.)
mp
127-131 °C (lit.)
mp
−77 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
15.8 °F - closed cup
flash_point_c
-9 °C - closed cup