8.41642
4-Bromo-1-butene
for synthesis
Sinónimos:
4-Bromo-1-butene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 1 °C
solubilidad
0.76 g/L
densidad
1.33 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
Clave InChI
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C