Saltar a
8.40099
n-Butyl isocyanate
for synthesis
Sinónimos:
Isocyanic acid butyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
135,00 €
101,25 €
250 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
168,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
101,25 €
Precio de catálogo135,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
potency
360 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
1.3-10 % (v/v)
bp
116 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point 19 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
General description
for synthesis
Application
n-Butyl isocyanate for synthesis. CAS 111-36-4, molar mass 99.13 g/mol.
Preparation Note
Store below +30°C.
Analysis Note
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.890
Appearance of substance (visual):clear to light turbid
Identity (IR):passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.21001B957368.14278
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-75 °C
mp
-33 °C
mp
-
mp
-
bp
116 °C/1013 hPa
bp
165 °C/1013 hPa
bp
115 °C (lit.)
bp
30-35 °C/1 hPa
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup