8.40013
5-Hydroxyisophthalic acid
for synthesis
Sinónimos:
5-Hydroxyisophthalic acid, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
mp
298-301 °C
solubilidad
0.6 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable