8.22197
Lithium tetrahydroborate
for synthesis
Sinónimos:
Lithium tetrahydroborate, Lithium boron hydride, Lithium boranate
About This Item
Nivel de calidad
lim. expl.
4.00-75.60 % (v/v)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
280 °C (decomposition)
solubilidad
209 g/L
densidad
0.666 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
300 kg/m3
Nota de análisis
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable