Saltar a
8.22145
Sodium sulfanilate dihydrate
for synthesis
Sinónimos:
Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
93,10 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
231.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-208-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
93,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
solubility
170 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N.O.O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.06663M16511.06664
solubility
170 g/L
solubility
290 g/L
solubility
-
solubility
290 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c