8.22010
1-Decen
for synthesis
Sinónimos:
1-Decen, 1-Decylene
About This Item
presión de vapor
1.4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
temp. de autoignición
210 °C
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7-5.9 % (v/v)
índice de refracción
n20/589 1.4214
kinematic viscosity
1.1 cSt(20 °C)
bp
170.5 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
temperatura de transición
flash point 49 °C
densidad
0.74 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clave InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44.0 °C - closed cup