Documentos
8.22000
Sigma-Aldrich
1-Chlorooctadecane
for synthesis
Sinónimos:
1-Chlorooctadecane, Stearyl chloride, Octadecyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
288.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
222-207-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °C
mp
20-23 °C
temperatura de transición
flash point 110 °C
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Clave InChI
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C