Saltar a
8.21940
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol
for synthesis
Sinónimos:
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
42,40 €
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
114,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
292.41
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-041-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
42,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
240 °C/13 hPa
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCN(CC(O)C)CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
InChI key
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D134406927082
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
powder
bp
240 °C/13 hPa
bp
-
bp
-
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
411.8 °F - closed cup
flash_point_c
211 °C - closed cup