Documentos
8.21723
Sigma-Aldrich
1-Chloroanthraquinone
for synthesis
Sinónimos:
1-Chloroanthraquinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
242.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
201-421-4
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
potencia
15100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
158-161 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
Clave InChI
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable