Saltar a
8.21256
DL-1-Phenylethylamine
for synthesis
Sinónimos:
DL-1-Phenylethylamine, DL-α-Methylbenzylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
38,90 €
500 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
94,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
210-545-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
38,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
355 °C
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
bp
184-186 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
transition temp
flash point 70 °C
solubility
42 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.070478.070318.07334
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
42 g/L
solubility
-
solubility
40 g/L
solubility
63.25 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
bp
184-186 °C/1013 hPa
bp
187 °C/1013 hPa
bp
187 °C/1013 hPa
bp
200-202 °C/1013 hPa
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup