Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH(OH)C6H4-4-(NO2)
Número CAS:
Peso molecular:
213.19
EC Index Number:
218-624-9
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
pH
4-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
95-99 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI key
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?