Saltar a
8.20692
4′-Hydroxypropiophenone
for synthesis
Sinónimos:
4′-Hydroxypropiophenone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
66,60 €
49,95 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(OH)C6H4COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-743-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
49,95 €
Precio de catálogo66,60 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
11800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
148-151 °C
transition temp
flash point 112 °C
solubility
0.345 g/L
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)CC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 148 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D134406319856A2846
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
97%
assay
99% (CP)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
0.345 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.073 g/mL at 25 °C
density
-
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Hydroxypropiophenone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3