Documentos
8.20599
Sigma-Aldrich
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Sinónimos:
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
204-498-2
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (acidimetric)
formulario
powder
potencia
2100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
145-148 °C
temperatura de transición
flash point 187 °C
solubilidad
3.5 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Clave InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
<ul>
<li><strong>Antioxidant Capacity Assessment:</strong> Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, identified as a potent antioxidant and has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation (Prieto et al., 2014).</li>
</ul>
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
368.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
187 °C - closed cup