Saltar a
8.20576
N-Fluoren-2-ylacetamide
for synthesis
Sinónimos:
N-Fluoren-2-ylacetamide, 2-Acetamidofluorene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
219,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-188-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
219,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
193-196 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c1cc2c(cc1)c3c(cccc3)C2)C(=O)C
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
927546100455363340
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
-
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
viscous liquid
form
-
form
liquid
mp
193-196 °C
mp
-
mp
-
mp
6-7 °C (lit.)
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c