Saltar a
8.20575
2,7-Fluorenediammonium dichloride
for synthesis
Sinónimos:
2,7-Fluorenediammonium dichloride, 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
269.17
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
236-924-8
Quality Segment
mp
260-310 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2.ClH/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12;/h1-4,6-7H,5,14-15H2;1H
InChI key
COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c