Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 117,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
204-055-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
117,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
131 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(NC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
InChI key
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99.0% (silver nitrate titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form liquid | form solid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 131 °C | mp 19.6 °C | mp 245 °C (decomposition) | mp -112 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3