Documentos
8.20553
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl phenyl ether
for synthesis
Sinónimos:
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycid ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
204-557-2
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.013 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
430 °C
potencia
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
3.5 °C
temperatura de transición
flash point 114 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
Clave InChI
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Synthesis of chiral cyclic carbonates via kinetic resolution of racemic epoxides: Focuses on kinetic resolution processes involving 2,3-epoxypropyl phenyl ether, contributing to advancements in chiral compound synthesis (Wu et al., 2016) (MDPI Link).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
114 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)