8.20448
2,5-Dichlorophenol
for synthesis
Sinónimos:
2,5-Dichlorophenol, 2,5-Dichlo-1-hydroxybenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
crystals
potencia
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
56-58 °C
solubilidad
2000 mg/L (experimental)
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
Clave InChI
RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2