8.20196
METHYL BROMOACETATE
FOR SYNTHESIS
Sinónimos:
METHYL BROMOACETATE, Bromoacetic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
18 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
bp
144-146 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 64 °C
densidad
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clave InChI
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.653 - 1.658
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)