Saltar a
8.20159
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
38,90 €
29,17 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(ClCH2CH2)2NH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-479-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
29,17 €
Precio de catálogo38,90 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
potency
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
212-215 °C (decomposition)
solubility
>100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H2]CCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
InChI key
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.016788.41417D65607
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
>100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
solid
mp
212-215 °C (decomposition)
mp
-51.9 °C
mp
182-184 °C (decomposition)
mp
105-107 °C (lit.)
potency
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
96 mg/kg LD50, oral (Rat), 1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No information available.
flash_point_c
No information available.