8.20154
Biphenyl-2,2′-diol
for synthesis
Sinónimos:
Biphenyl-2,2′-diol, o,o′-Biphenol, 2,2′-Dihydroxydiphenyl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥96.0% (GC)
formulario
powder
temp. de autoignición
324 °C
mp
108-110 °C (External MSDS)
temperatura de transición
flash point 154 °C (External MSDS)
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
Clave InChI
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
154 °C - (External MSDS)