Documentos
8.20058
Sigma-Aldrich
Amyl formate
for synthesis
Sinónimos:
Amyl formate, Pentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HCOO(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
211-340-6
NACRES:
NA.22
presión de vapor
70 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥96.0% (GC)
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.7-10 % (v/v)
bp
129-131 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
temperatura de transición
flash point 26 °C
densidad
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.889
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C