Documentos clave
8.1887A
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
Sinónimos:
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H4AlLi
Número de CAS:
Peso molecular:
37.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
Número índice de la CE:
240-877-9
Nivel de calidad
formulario
powder
mp
125 °C (decomposition)
densidad
0.917 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400 kg/m3
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Lithium aluminium hydride (powder) for synthesis. CAS 16853-85-3, EC Number 240-877-9, chemical formula LiAlH₄.
Nota de análisis
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable