8.18870
1-Bromo-2-chloroethane
for synthesis
Sinónimos:
1-Bromo-2-chloroethane, Ethylene chlorobromide
About This Item
presión de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
potencia
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-17 °C
solubilidad
7 g/L
densidad
1.73 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
Clave InChI
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.730 - 1.734
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable