Documentos
8.18821
Sigma-Aldrich
Ethoxytrimethylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
217-370-6
NACRES:
NA.22
presión de vapor
533 hPa ( 56 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
280 °C
lim. expl.
1.5-16.5 % (v/v)
bp
75-76 °C/1013 mbar
temperatura de transición
flash point -18 °C
densidad
0.76 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-3.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19.5 °C - closed cup