Saltar a
8.18752
3-Chloro-4-fluoroaniline
for synthesis
Sinónimos:
3-Chloro-4-fluoroaniline, chlorofluoroaniline, CFA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
73,20 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
3-(Cl),4-(F)C6H3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
145.56
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
206-682-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
73,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
506 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
230 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
transition temp
flash point 114 °C
density
1.59 g/cm3
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)N)Cl
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI key
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.20565CDS0031688.02295
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
density
1.59 g/cm3
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
density
1.653 g/mL at 25 °C
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
bp
230 °C/1013 hPa
bp
171-173 °C/1013 hPa
bp
-
bp
235-239 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
mp
-29 °C
mp
-
mp
63-65 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloro-4-fluoroaniline
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup