Documentos clave
8.18736
Sigma-Aldrich
Methyl pivalate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl pivalate, Pivalic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
209-959-1
presión de vapor
65 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
potencia
1563 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
100-102 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
temperatura de transición
flash point 6 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
Clave InChI
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C