Documentos clave
8.18735
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium bromide
for synthesis
Sinónimos:
Tetrapropylammonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H28BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
266.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
217-727-6
Formulario:
crystals
Nivel de calidad
Formulario
crystals
potencia
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (100 g/L in H2O)
mp
265-274 °C (decomposition)
solubilidad
>1000 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable