Documentos
8.18725
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
for synthesis
Sinónimos:
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
About This Item
Fórmula lineal:
(4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
386.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
251-131-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (acidimetric)
formulario
powder
mp
165-171 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t15-,16+
Clave InChI
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-L
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -142.0 - -136.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3