8.18319
Methyl 2,3-dichloropropionate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl 2,3-dichloropropionate, 2,3-Dichloropropionic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
63 °C/13 hPa
temperatura de transición
flash point 80 °C
densidad
1.33 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-8-4(7)3(6)2-5/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.325 - 1.328
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup