Saltar a
8.18282
Di-tert-butyl dicarbonate
for peptide synthesis
Sinónimos:
Di-tert-butyl dicarbonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
56,50 €
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
160,00 €
500 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
338,00 €
253,50 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
246-240-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
56,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Di-tert-butyl dicarbonate, for synthesis
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
56-57 °C/0.7 hPa
mp
20-24 °C
transition temp
flash point 37 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Di-tert-butyl dicarbonate for synthesis. CAS 24424-99-5, molar mass 218.25 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Melting range (lower value)≥ 20 °CMelting range (upper value)≤ 24 °CIdentity (IR)passes testDue to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
36194120524934660
form
liquid
form
solid or liquid
form
solid or liquid
form
solid or liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
20-24 °C
mp
23 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl dicarbonate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup