Saltar a
8.18191
Bis(2-ethylhexyl) amine
for synthesis
Sinónimos:
Bis(2-ethylhexyl) amine, Diisooctylamine, Di-(2-ethylhexyl)-amin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
35,60 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]2NH
Número CAS:
Peso molecular:
241.46
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-372-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
35,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.0023 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
1008 mg/kg LD50, oral (Rat), 956 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-3.7 % (v/v)
pH
>7 (20 °C in H2O)
bp
157-159 °C/27 hPa
mp
<-60 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
0.014 g/L
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
InChI key
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.805
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.014538.1457602140
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 500
solubility
0.014 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
157-159 °C/27 hPa
bp
247-252 °C/27 hPa
bp
>250 °C/1013 hPa
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) amine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
130 °C - Pensky-Martens closed cup