8.18100
Pentafluorophenol
for synthesis
Sinónimos:
Pentafluorophenol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Addition Reactions
mp
34-36 °C
temperatura de transición
flash point 72 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clave InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup