8.18097
Aluminium triethylate
for synthesis
Sinónimos:
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
About This Item
Productos recomendados
formulario
pieces
mp
128-131 °C
densidad
1.142 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable