Saltar a
8.18017
Cyclopropylamine
for synthesis
Sinónimos:
Cyclopropylamine, Aminocyclopropane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
35,30 €
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
227,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7N
Número CAS:
Peso molecular:
57.09
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
212-142-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
35,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
275 °C
potency
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-10 °C
transition temp
flash point 1 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI key
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
125504SML295146391
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mp
-10 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopropylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup