Documentos clave
8.14906
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
for synthesis
Sinónimos:
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
258-004-5
presión de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
potencia
18800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
9 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
densidad
1.17 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (ionoc exchange): 38.0 - 42.0 %
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable