Documentos
8.14776
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
for synthesis
Sinónimos:
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
214-928-0
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
solid
temp. de autoignición
280 °C
mp
87 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
Clave InChI
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable