8.14763
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
Sinónimos:
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
125 °C (decomposition)
densidad
0.917 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable