Merck
8.14739
N-Methylpiperidine-2-ethanol
for synthesis
Sinónimos:
N-Methylpiperidine-2-ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl) 1-methylpiperidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
143.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
208-554-7
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
potency
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n20/D 1.48
pH
11.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 106 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H17NO/c1-9-6-3-2-4-8(9)5-7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI key
OVMRRCXDBKEQIU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.977
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
222.8 °F
flash_point_c
106 °C