Saltar a
8.14720
Diisobutyldimethoxysilane
for synthesis
Sinónimos:
Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
68,30 €
51,22 €
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
215,00 €
161,25 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H24O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
204.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
51,22 €
Precio de catálogo68,30 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.75 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
188 °C/1025 hPa
mp
<-78 °C
transition temp
flash point 62 °C
density
0.863 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
InChI key
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
0460704733W246905
assay
≥97.0% (GC)
assay
>98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
bp
188 °C/1025 hPa
bp
254-255 °C (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
density
0.863 g/cm3 at 20 °C
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
mp
<-78 °C
mp
−4 °C (lit.)
mp
-
mp
-
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
143.6 °F
flash_point_c
62 °C