Saltar a
8.14528
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
for synthesis
Sinónimos:
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, Quinosol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
62,60 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16N2O6S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
388.39 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-137-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
62,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat), >4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.2 (20 °C in H2O)
mp
182 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.n3c4c(ccc3)cccc4O.n1c2c(ccc1)cccc2O.O
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.144361.070988.20261
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
182 °C
mp
322 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
pH
3.2 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c