Saltar a
8.14501
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
195,00 €
146,25 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4ClNaO3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
166.56 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
239-508-4
146,25 €
Precio de catálogo195,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
solubility
100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCl.O
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c