8.14473
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone, BPB
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
mp
97-99 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C25H24N2O2/c28-24(20-12-5-2-6-13-20)21-14-7-8-15-22(21)26-25(29)23-16-9-17-27(23)18-19-10-3-1-4-11-19/h1-8,10-15,23H,9,16-18H2,(H,26,29)/p+1/t23-/m0/s1
Clave InChI
IPSABLMEYFYEHS-QHCPKHFHSA-O
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in methanol): -136.0 - -134.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable