8.14337
3-Methoxy-3-methylbutanol
Technipur®, for synthesis
Sinónimos:
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, MMB
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
0.66 hPa ( 25 °C)
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
mp
<-50 °C
densidad
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol