Saltar a
8.14219
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for synthesis
Sinónimos:
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide, MTBSTFA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
39,10 €
5 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
96,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18F3NOSi
Número CAS:
Peso molecular:
241.33
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
39,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 52 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](N(C)C(=O)C(F)(F)F)(CCCC)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-5-6-7-15(3,4)13(2)8(14)9(10,11)12/h5-7H2,1-4H3
InChI key
NEJIKZHUEMMAEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.039
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.411028.1831377626
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.085 g/cm3
density
1.151 g/cm3 at 20 °C
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
transition temp
flash point 52 °C
transition temp
flash point 25 °C
transition temp
flash point 36 °C
transition temp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup