8.14099
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride, AMP hydrochloride
formulario
powder
mp
204 °C (External MSDS)
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,5)3-6;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
PMZIUAOBHNJYQT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable